43019
Ginsenoside Rg6
analytical standard
Synonyme(s) :
(3β,6α,12β)-3,12-Dihydroxydammara-20,24-dien-6-yl 2-O-(6-deoxy-β-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable