Principaux documents
682594
Sigma-Aldrich
fac-Tris[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N]iridium(III)
96%
Synonyme(s) :
Ir(Fppy)3, Tris[2-(2,4-difluorophenyl)pyridine]iridium(III)
250 MG
496,00 $
496,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
496,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H18F6IrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
762.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
496,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
powder
λmax
347 nm
Fluorescence
λem 480 nm in chloroform
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](c3cc(F)cc(F)c3-c4ccccn4)c5cc(F)cc(F)c5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
Clé InChI
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Application
OLED triplet emitter (blue).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study