Principaux documents
429554
Sigma-Aldrich
Acétaldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone
analytical standard, for environmental analysis
20 MG
330,00 $
330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
330,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
eCl@ss :
39021102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
330,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard, for environmental analysis
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder or crystals
Technique(s)
titration: suitable
Pf
165-168 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
Clé InChI
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable