Principaux documents
192457
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
≥99%
1 G
167,00 $
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
167,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H10[=NNHC6H3(NO2)2]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
Pf
159-160 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C2\CCCCC2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H14N4O4/c17-15(18)10-6-7-11(12(8-10)16(19)20)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h6-8,14H,1-5H2
Clé InChI
QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful standard for elemental analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable