Principaux documents
A-203
Supelco
Acétaldéhyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Acétaldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone
100 MG
750,00 $
750,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
750,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
750,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
vial of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Pf
165-168 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
Clé InChI
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable