Documents
41301
Supelco
2-Methyl-2-pentenal
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=C(CH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.448-1.452
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
Clé InChI
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)