Documents
403814
Sigma-Aldrich
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethylindotricarbocyanine perchlorate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H33ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
λmax
740 nm
Chaîne SMILES 
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C=C\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C