398225
Gallic acid monohydrate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonyme(s) :
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.01% insolubles
Résidus de calcination
≤0.005%
Pf
252 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
Clé InChI
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)