Principaux documents
642681
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32151902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
211-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16)
Clé InChI
YWNXHTNWOQHFRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Thangaraj Anand et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(22), 11839-11845 (2019-05-23)
A new optical chemosensor N1 was designed and synthesized by condensing 4-chloro-7-nitrobenzofurazan with 2-aminophenylbenzimidazole. In CH3OH : H2O (1 : 1, v/v) medium, sensor N1 exhibited high selectivity and sensitivity towards Cu2+ and Hg2+ ions by showing a distinct colour change from pale yellow