27645
Gallic acid monohydrate
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Impuretés
7-12% water (Karl Fischer)
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Pf
252 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
Clé InChI
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?