39784
Isopentenyl pyrophosphate trilithium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Methyl-3-butenyl pyrophosphate trilithium salt, IPP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Pureté
≥95.0% (TLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3Li/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
ZJGSIAARCDPUSN-UHFFFAOYSA-K
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Assay (quantitative NMR) ≥80.0% (calculated as free acid)
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?