Principaux documents
38426
Supelco
γ,γ-diméthylallyl pyrophosphate ammonium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
DMAPP, Pyrophosphate de 3-méthyl-2-butényle ammonium salt, Pyrophosphate de prényle ammonium salt
5 MG
451,00 $
451,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
451,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12O7P2 · xNH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.09 (free acid basis)
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
451,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (TLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES 
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
Clé InChI
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
Intermédiaire dans la biosynthèse des terpènes
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Remarque sur l'analyse
NMR-Internal Standard: KHP
Assay (quantitative NMR) ≥70.0% (calculated as free acid)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable