Principaux documents
383538
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
97%
25 G
96,20 $
100 G
309,00 $
96,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
96,20 $
100 G
309,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH2(CH=NC6H5)2·HCl
Poids moléculaire :
258.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
96,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
218 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
methanol: 2.5%, clear, yellow to orange
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H/b16-12+,17-13+;
Clé InChI
FLMLOZWXXPLHIE-IEEHZGKWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable