Principaux documents
247405
Sigma-Aldrich
N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]aniline monohydrochloride
98%
5 G
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
175,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder or chunks
Pf
173-175 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C1(N/C=C/C=C/C=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C17H16N2.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)18-14-8-3-9-15-19-17-12-6-2-7-13-17;/h1-15,18H;1H/b9-3+,14-8+,19-15+;
Clé InChI
VUCMMJBDNXZQDJ-SAIFEKGMSA-N
Application
Tricarbocyanine laser dye intermediate
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Natalia G Zhegalova et al.
Contrast media & molecular imaging, 9(5), 355-362 (2014-04-26)
Self-aggregation of dyes even at low concentrations poses a considerable challenge in preparing sufficiently bright molecular probes for in vivo imaging, particularly in the conjugation of near infrared cyanine dyes to polypeptides with multiple labeling sites. Such self-aggregation leads to
Duanwen Shen et al.
Scientific reports, 3, 1697-1697 (2013-04-23)
Using a newly developed near-infrared (NIR) dye that fluoresces at two different wavelengths (dichromic fluorescence, DCF), we discovered a new fluorescent substrate for Akt, also known as protein kinase B, and a method to quantitatively report this enzyme's activity in