Principaux documents
37066
Supelco
Calcium test kit Quantofix®
10-100 mg/L (Ca2+)
About This Item
Code UNSPSC :
41113319
Nomenclature NACRES :
NA.21
Description
semi-quantitative
Analyte(s) spécifique(s)
calcium
Plage de mesure
10-100 mg/L (Ca2+)
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
Méthode de détection
colorimetric
Description générale
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 60 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 10 − 25 − 50 − 100 mg/L Ca2+
Informations légales
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable