37054
Halfenprox
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-(4-Bromodifluoromethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(COCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)Br
InChI
1S/C24H23BrF2O3/c1-23(2,19-11-13-21(14-12-19)30-24(25,26)27)17-28-16-18-7-6-10-22(15-18)29-20-8-4-3-5-9-20/h3-15H,16-17H2,1-2H3
Clé InChI
WIFXJBMOTMKRMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable