46451
Fipronil
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
196-201 °C
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1c(c(nn1-c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2
Clé InChI
ZOCSXAVNDGMNBV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique