1084000
USP
Butylparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzoic acid butyl ester
650,00 $
About This Item
650,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
parabens
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(CCCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Amcinonide
- Amcinonide Ointment
- Amcinonide Cream
- Loratadine Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1