Principaux documents
37009
Supelco
Isouron
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-(5-tert-Butyl-3-isoxazolyl)-1,1-dimethylurea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.26
Beilstein:
1078336
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)Nc1cc(on1)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-10(2,3)7-6-8(12-15-7)11-9(14)13(4)5/h6H,1-5H3,(H,11,12,14)
Clé InChI
JLLJHQLUZAKJFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable