H3275
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
≥90%
Synonyme(s) :
Hymexazol
203,00 $
About This Item
203,00 $
Produits recommandés
Essai
≥90%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
KGVPNLBXJKTABS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3