Principaux documents
36183
Supelco
Oxabetrinil
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
N#C\C(=N\OCC1OCCO1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3/c13-8-11(10-4-2-1-3-5-10)14-17-9-12-15-6-7-16-12/h1-5,12H,6-7,9H2/b14-11-
Clé InChI
WFVUIONFJOAYPK-KAMYIIQDSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges