33799
Isoxadifen-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl 4,5-dihydro-5,5-diphenylisoxazol-3-carboxylate
301,00 $
About This Item
301,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1=NOC(C1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H17NO3/c1-2-21-17(20)16-13-18(22-19-16,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
Clé InChI
MWKVXOJATACCCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves