Documents
34854-M
Sigma-Aldrich
Chloroforme
suitable for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.38
Numéro Beilstein :
1731042
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
HPLC grade
amylene stabilized
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8%
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
Free acid, in accordance
acetone, aldehyde, in accordance (nessler test)
free chlorine (Cl), in accordance
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
<0.01% water (Karl Fischer)
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
250 nm, ≥50%
260 nm, ≥85%
280 nm, ≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (8.7 g/l at 23 °C (73 °F) - OECD Test Guideline 105)
Densité
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): in accordance
Traces de cations
Pb: ≤0.05 mg/kg
Absorption
in accordance
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 250 nm Amax: ≤1.00
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
Adéquation
passes test for reaction against H2SO4
passes test for suitability of determ. w. dithizone
Application(s)
general analytical
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le chloroforme, un hydrocarbure halogéné, est largement utilisé comme solvant. Sa dégradation photochimique a été étudiée en présence de suspensions aqueuses de TiO2 (dans la gamme de longueurs d'onde de 310 à 380 nm).
Application
Le chloroforme a été utilisé dans l'isolement de sulfatides par échange d'ions, à partir d'échantillons d'urine, en utilisant des membranes de DEAE-cellulose avant analyse par spectrométrie de masse en tandem. Il a été employé comme solvant dans le dépôt de bicouches lipidiques sur des feuilles de mica (à dos recouvert d'argent) selon la méthode de Langmuir-Blodgett (LB)†.
Autres remarques
Avis important
  • L'article réf. 34854-4X2.5L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34854-2.5L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
  • L'article réf. 34854-6X1L-M va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34854-1L-M (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse par HPLC ou LC-MS
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ladislav Kuchař et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 425, 153-159 (2013-07-11)
Prediagnostic steps in suspected metachromatic leukodystrophy (MLD) rely on clinical chemical methods other than enzyme assays. We report a new diagnostic method which evaluates changes in the spectrum of molecular types of sulfatides (3-O-sulfogalactosyl ceramides) in MLD urine. The procedure