60744
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 550-950 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Gel de silice, high-purity grade, 90Å, 15-25 μm, for column chromatography
Qualité
for column chromatography
high-purity grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
400 m2/g , B.E.T
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
0.015-0.025 mm
15-25 μm
Dimension de pores
90 Å mean pore size
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - Solvent removed by supercritical extraction.
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?