Documents
34524
Supelco
Ethyl butylacetylaminopropionate
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-[Acetyl(butyl)amino]propionic acid ethyl ester, N-Acetyl-N-butyl-β-alanine ethyl ester, Ethyl 3-(N-acetyl-N-butylamino)propionate, Ethyl 3-(N-butylacetamido)propionate, Ethyl 3-[acetyl(butyl)amino]propanoate, Ethyl N-acetyl-N-butyl-β-alaninate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Numéro Beilstein :
11343172
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
InChI
1S/C11H21NO3/c1-4-6-8-12(10(3)13)9-7-11(14)15-5-2/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
VZRKEAFHFMSHCD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)