34364
Norflurazon
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Chloro-5-(methylamino)-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CNC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9ClF3N3O/c1-17-9-6-18-19(11(20)10(9)13)8-4-2-3-7(5-8)12(14,15)16/h2-6,17H,1H3
Clé InChI
NVGOPFQZYCNLDU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?