32059
Simazine
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2,4-Bis(ethylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCNc1nc(Cl)nc(NCC)n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
Clé InChI
ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges