33483
4,4′-Diazido-2,2′-stilbenedisulfonic acid disodium salt tetrahydrate
≥99.0%
Synonyme(s) :
Disodium 4,4′-diazidostilbene-2,2′-disulfonate tetrahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forme
powder
Chaîne SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=[N+]=[N-])N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H10N6O6S2.2Na/c15-19-17-11-5-3-9(13(7-11)27(21,22)23)1-2-10-4-6-12(18-20-16)8-14(10)28(24,25)26;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
Clé InChI
HYYYTIDWAIQGHI-SEPHDYHBSA-L
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable