Principaux documents
PH010915
4,4'-diamino[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.367
Numéro MDL:
Autres remarques