Documents
33209-M
Sigma-Aldrich
Acide acétique
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Numéro Beilstein :
506007
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pureté
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Impuretés
≤0.0002% acetaldehyde
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤0.01% acetic anhydride (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.4 (60.05 g/L)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
freezing point ≥16.3 °C
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Adéquation
passes test for indifference to chromic acid
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′acide acétique est un acide carboxylique organique. C′est un liquide hygroscopique à l′odeur piquante. Sa forme anhydre est couramment appelée acide acétique glacial. Elle forme des dimères reliés par des liaisons hydrogène en solution et à l′état gazeux. C′est un acide faible par nature.
Application
L′acide acétique a été utilisé dans l′analyse de peptides synthétiques par spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) avec dissociation par transfert d′électron (ETD). Il peut être employé pour préparer de l′acide peroxyacétique (désinfectant) par réaction avec du perhydrol (peroxyde d′hydrogène à 30 %).
utilisé comme solvant pour le titrage de l′acide perchlorique
Conditionnement
En flacons de PE ; également disponible en flacons de verre (références se terminant par *-GL)
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
John E P Syka et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(26), 9528-9533 (2004-06-24)
Peptide sequence analysis using a combination of gas-phase ion/ion chemistry and tandem mass spectrometry (MS/MS) is demonstrated. Singly charged anthracene anions transfer an electron to multiply protonated peptides in a radio frequency quadrupole linear ion trap (QLT) and induce fragmentation
Gergana Popova et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(8), 3915-3934 (2020-03-28)
Human dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), an enzyme in the de novo pyrimidine synthesis pathway, is a target for the treatment of rheumatoid arthritis and multiple sclerosis and is re-emerging as an attractive target for cancer therapy. Here we describe the optimization