Principaux documents
33180
Sigma-Aldrich
1,8-Diaminonaphthalene
technical, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,8-Naphthalenediamine
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.20
Beilstein:
742841
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
pb
205 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
60-65 °C (lit.)
60-65 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cccc2cccc(N)c12
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
Clé InChI
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 200 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Mohan N Patel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(15), 5648-5655 (2009-07-08)
Here in we tried to increase an antibacterial activity of ciprofloxacin drug due to formation of mixed-ligand complexes. Synthesized compounds were found to be more potent compare to drugs, ligands and metal salt against selective gram((+ve)) and gram((-ve)) organisms. Interaction