32996
Sulfadimethoxine-d6
VETRANAL®, analytical standard
492,00 $
About This Item
492,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC([2H])([2H])[2H])n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i1D3,2D3
Clé InChI
ZZORFUFYDOWNEF-WFGJKAKNSA-N
Description générale
Application
- Wastewater samples by ultra-performance liquid chromatography-triple quadrupole-linear ion trap mass spectrometer (UPLC-QqLit-MS).[1]
- Fish samples[2] as well as soil, sludge and manure samples[3] by LC with tandem mass spectrometry (MS/MS).
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves