32871
Cyclanilide
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1-[(2,4-Dichlorophenyl)aminocarbonyl]-1-cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C11H9Cl2NO3/c12-6-1-2-8(7(13)5-6)14-9(15)11(3-4-11)10(16)17/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
GLWWLNJJJCTFMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Infant formula[2] and milk samples[3] by ultra-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
- Cotton seed oil samples by solid-phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection.[4]
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves