Principaux documents
604984
Sigma-Aldrich
DL-Glutamic acid-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
HO213C(13CH2)213CH(NH2)13CO2H
Poids moléculaire :
152.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
N[13CH]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-CVMUNTFWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.