Principaux documents
32293-M
Sigma-Aldrich
Hexane
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur.
Synonyme(s) :
n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Hexane, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Limite d'explosivité
7.7 %
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
pb
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCCCCC
Adéquation
passes test for reaction against H2SO4
Application(s)
peptide synthesis
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′hexane est un hydrocarbure du type alcane possédant cinq isomères structuraux. C′est un liquide combustible incolore. C′est l′un des constituants essentiels de l′éther de pétrole. Il peut être obtenu par distillation du pétrole. Il peut également être produit par électrolyse du butyrate de potassium. Il est couramment utilisé comme solvant organique dans la dissolution des huiles et des matières grasses.[1]
Application
L′hexane a été utilisé dans la préparation de chaînes de copolymère greffé de poly(diméthylsiloxane)-g-poly(méthacrylate de méthyle).[2] Il a été employé dans la caractérisation par GC/MS d′huiles essentielles isolées à partir de diverses origines.[3]
Remarque sur l'analyse
plage d′ébullition 67-69 °C min. 95% ; densité (D 20/20) 0,659-0,663
Autres remarques
Pour l′Allemagne uniquement : unversteuert (non taxé)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26.00 °C - closed cup
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review