311456
Sodium peroxide
ACS reagent, ≥93.0%
Synonyme(s) :
Sodium superoxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pureté
≥93.0%
Forme
beads
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤0.003% N compounds
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
Pf
460 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Clé InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges