Principaux documents
433624
Sigma-Aldrich
Magnesium peroxide complex
technical grade
Synonyme(s) :
Magnesium dioxide
About This Item
Formule linéaire :
MgO2 · xMgO
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Mg, 30%
MgO2, 24-28%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-][O-].O=[Mg]
InChI
1S/2Mg.O2.O/c;;1-2;/q;+2;-2;
Clé InChI
IODFUUWCSICZNX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1