30723
Acide chlorhydrique solution
puriss. p.a., ≥25%
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
190 mmHg ( 25 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥25%
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% ammonium (NH4)
Résidus de calcination
≤0.0005% (as SO4)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤1 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.02 mg/kg
Be: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter