Documents
258148
Sigma-Aldrich
Acide chlorhydrique
37%, ACS reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro Beilstein :
1098214
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide chlorhydrique, ACS reagent, 37%
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
Pression de vapeur
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Pureté
36.5-38.0% (ACS specification)
37%
Forme
liquid
Impuretés
≤1 ppm free chlorine
Résidus de calcination
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
pH
<1
Point d'ébullition
>100 °C (lit.)
Densité
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
sulfite (SO32-): ≤1 ppm
Traces de cations
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Les conditionnements en une bouteille 2.5L-GL nécessitent un ouvre-boîte pour ouvrir le récipient d′expédition en métal.
Autres remarques
Les spécifications ACS correspondent à celles du produit 320331
Informations légales
OXONE is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Detection of nascent RNA, single-copy DNA and protein localization by immunoFISH in mouse germ cells and preimplantation embryos.
Namekawa SH and Lee JT.
Nature Protocols, 6(3), 270-284 (2011)
Falk Bernsmann et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(6), 2819-2825 (2011-02-22)
The deposition of "polydopamine" films, from an aqueous solution containing dopamine or other catecholamines, constitutes a new and versatile way to functionalize solid-liquid interfaces. Indeed such films can be deposited on almost all kinds of materials. Their deposition kinetics does
Satoshi H Namekawa et al.
Nature protocols, 6(3), 270-284 (2011-03-05)
Dynamic reprogramming of the genome takes place during the gamete-to-embryo transition. This transition defines a period of continuous and global change but has been difficult to study because of extremely limited material and varying degrees of chromatin compaction. Improved methods
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 52-52 (1994)
Zhibo Liu et al.
Nature protocols, 10(9), 1423-1432 (2015-08-28)
Herein we present a general protocol for the functionalization of biomolecules with an organotrifluoroborate moiety so that they can be radiolabeled with aqueous (18)F fluoride ((18)F(-)) and used for positron emission tomography (PET) imaging. Among the β(+)-emitting radionuclides, fluorine-18 ((18)F)
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.