30608
1-Decanol
Selectophore™, for ion-selective electrodes, ≥98.0%
Synonyme(s) :
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Gamme de produits
Selectophore™
Essai
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Température d'inflammation spontanée
550 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
231 °C (lit.)
Pf
5-7 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble 0.0211 g/L at 20 °C
Densité
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup