Principaux documents
28100
Sigma-Aldrich
Crotyl bromide
technical, mixture of cis- and trans-isomers (~1:5), cis+trans, ~85% (GC)
Synonyme(s) :
trans-1-Bromo-2-butene
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.00
Beilstein:
1361394
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical
Essai
~85% (GC)
Contient
silver wool as stabilizer
Impuretés
~15% 3-bromo-1-butene
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
pb
97-99 °C (lit.)
Densité
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
Remplacé(e)(s) par