24137-M
2-Propanol
≥99.5% (GC), puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
44 mmHg ( 25 °C)
Produits recommandés
Nom du produit
2-Propanol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC)
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Impuretés
acidity or alkalinity, complies
benzene and related subst., complies
peroxides, complies
residual solvents, complies
≤0.0001% benzene
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377-1.378
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.0001%
Absorption
in accordance
Adéquation
complies for appearance of solution
complies for identity
Chaîne SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Component in a binary mixture for the determination of vapor-liquid equilibrium data.[4]
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup