23035
2-Chloroethylamine hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
2-Aminoethyl chloride hydrochloride
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (AT)
Forme
solid
Pf
140-150 °C (lit.)
140-150 °C
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES
Cl.NCCCl
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Clé InChI
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Other applications:
- Alginate derivatization via aminoethylation to form aminoethyl alginate.[2]
- Synthesis of N-(2-chloroethyl)-benzaldimine.[3]
- Derivatization of starch to form aminoethyl (AE-St) starch derivatives.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable