21069
Carbonate de calcium
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Calcii carbonas
87,90 $
About This Item
87,90 $
Produits recommandés
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Essai
99.3%
Forme
powder
Solubilité
1 M acetic acid: soluble
alcohol: insoluble
hydrochloric acid: soluble (3 N)
nitric acid: soluble (2 N)
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable