Principaux documents
200190
Sigma-Aldrich
Tetrachrome Stain (MacNeal)
25 G
110,00 $
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
110,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
λmax
524 nm
640 nm (2nd)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1.CN(C)c4ccc5nc6ccc(cc6[s+]c5c4)N(C)C.[O-]c7c(Br)cc8c(Oc9c(Br)c([O-])c(Br)cc9C8%10OC(=O)c%11ccccc%10%11)c7Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S.C14H14N3S.2ClH.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;;;;/h1-6,25-26H;5-10H,1-4H3;3-8H,15H2,1-2H3;2*1H;;/q;2*+1;;;2*+1/p-4
Clé InChI
QXEIULMZMFFXLM-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Tetrachrome stain along with silver stain is used in MacNeal staining method. Tetrachrome stains nucleus blue and silver stain highlight calcification.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Tetrachrome Stain (MacNeal) has been used to stain mouse blood smears to readily identify several morphologically distinct cell types and lineages.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Role of calcification inhibitors in the pathogenesis of vascular calcification in chronic kidney disease (CKD).
Moe SM
Kidney International, 67, 2295-2304 (2005)