198269
Erythrosin B
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥85 %
Synonyme(s) :
Erythrosin extra bluish, 2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Iodoeosin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥85%
Couleur
dark red
pH
6.4 (30.3 °C)
Pf
315 °C
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear
Densité
0.625 — 0.731 g/cm3 at 30.1 °C (86.2 °F)
λmax
525 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥13000 at 308-312 nm
≥32000 at 259-263 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Adéquation
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
359.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
182 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?