18503
Methyl trifluoromethanesulfonate
for GC derivatization, LiChropur™, 98.0%
Synonyme(s) :
Methyl triflate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
98.0%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.326 (lit.)
n20/D 1.327
pb
94-99 °C (lit.)
Densité
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Clé InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Useful methylation reagent for the conversion of amines to methyl ammonium triflates.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup