17975
Ninhydrin reagent according to Stahl
for TLC derivatization
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for TLC derivatization
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impuretés
1-butanol
acetic acid
Densité
0.823 g/mL at 20 °C
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?