Documents
17137
Millipore
CPC Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.74
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Application(s)
food and beverages
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Vibrio spp.
Application
For selective isolation and enumeration of vibrio species from foods.
Composants
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Colistin methane sulfonate 63 mg; Polymyxin B sulfate 9 mg
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)