Principaux documents
03550
Sigma-Aldrich
Éthylènediamine
puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
1,2-diaminoéthane
250 ML
84,40 $
1 L
274,00 $
2.5 L
587,00 $
84,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
84,40 $
1 L
274,00 $
2.5 L
587,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
605263
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39030201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
84,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Qualité
absolute
puriss. p.a.
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
716 °F
Limite d'explosivité
16 %
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.456
n20/D 1.4565 (lit.)
pb
118 °C (lit.)
Pf
8.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble at 
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clé InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FNTA(2339)
Catégories apparentées
Description générale
Ethylenediamine is a linear aliphatic diamine, widely used as a building block in organic synthesis.[1][2] It readily forms heterocyclic imidazolidine derivatives, because of its bifunctional nature, having two amines.[3] Ethylenediamine is also utilized as a raw material for the synthesis of chelating agents, polymers, agrochemicals and pharmaceutical intermediates.[1][2][4][3]
Application
Ethylenediamine can be employed as:
  • A reactant in the synthesis of water-swellable polyurethane urea gels by copolymerization.[5]
  • A solvent along with dodecanethiol in the preparation of CdS nanowires by solvothermal method.[6]
  • A chelating agent in the synthesis of β-Co(OH)2 nanocrystals.[7]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis, cytotoxicity, and antileishmanial activity of N, N'-disubstituted ethylenediamine and imidazolidine derivatives
de Carvalho GSG, et al.
TheScientificWorldJournal, 10(51), 1723-1730 (2010)
Amines, aliphatic
Eller K, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Solvothermal synthesis of CdS nanowires in a mixed solvent of ethylenediamine and dodecanethiol
Xu Dan, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 109(30), 14344-14349 (2005)
Low temperature route towards new materials: solvothermal synthesis of metal chalcogenides in ethylenediamine
Li J, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 190, 707-735 (1999)
Mild synthesis of ultra-small CdSe quantum dots in ethylenediamine solution.
Yoon J-H, et al.
Materials Letters, 59(11), 1430-1433 (2005)